Fontos dokumentumok
931519
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
Szinonimák:
TEM grids
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
MA.24
material:
carbon film
copper grid
film size:
5-6 nm
rácsméret:
300 mesh
kiszerelés:
box of 50
Terméknév
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
material
carbon film
copper grid
kiszerelés
box of 50
film size
5-6 nm
rácsméret
300 mesh
Általános leírás
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)