Vissza
Grids for transmission electron microscopy
Products
Átmérő (mm)
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-19 of 19
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
G4901
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G4776
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G5026
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G1403
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G2153
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G5651
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel
Több
Árazás megtekintése
G1653
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G5776
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
Több
Árazás megtekintése
G6151
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
Több
Árazás megtekintése
G5151
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
Több
Árazás megtekintése
G5526
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel
Több
Árazás megtekintése
G1528
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
Több
Árazás megtekintése
G2278
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
Több
Árazás megtekintése
G5276
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
Több
Árazás megtekintése
G5901
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 95 μm, open area size 55%
Több
Árazás megtekintése
G1903
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
Több
Árazás megtekintése
G5401
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
Több
Árazás megtekintése
G2028
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
Több
Árazás megtekintése
G1778
Grids for transmission electron microscopy,
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel