Fontos dokumentumok
G5026
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
leírás
Regular grids with center mark and solid border
kiszerelés
vial of 100 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
400 mesh × 62 μm pitch
lyuk Sz
42 μm
nyitott terület méret
44%
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)