Fontos dokumentumok
8.18709
Sigma-Aldrich
Glycerol
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.09
Beilstein:
635685
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-289-5
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
technika/technikák:
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
gőznyomás:
<1 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
hatékonyság
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.6-11.3 % (v/v)
technika/technikák
electrophoresis: suitable
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 199 °C
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2