Fontos dokumentumok
G7757
Glycerol
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
robbanási határérték
2.6-11.3 %
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.1% sulfated ash
≤1.0% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup