Fontos dokumentumok
911038
Glycerol
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis
- It is used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component
- As a solvent in organic synthesis, such as Huisgen cycloaddition of azides
- In pharmaceutical and personal care industries as a humectant and for improved smoothness
Tulajdonságok és előnyök
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource –Palm oil
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).