T7777
Tris-Glycine-SDS Buffer 10× Concentrate
Szinonimák:
TRIS glycine SDS buffer solution
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
form
liquid
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1