Merck
SMB01362
Sigma-Aldrich
Arginylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Arg-phe, Arginyl-phenylalanine, RF, RF dipeptide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H23N5O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
szín
white to beige
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
Általános leírás
Arginylphenylalanine is a dipeptide of arginine and phenylalanine. Arg-phe is considered a secondary metabolite and potential biomarker of resulting from the consumption of certain foods, such as chicken or pigs.
Alkalmazás
Arginylphenylalanine can be used in biochemical and metabolomics research applications
Tulajdonságok és előnyök
  • Suitable for Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)