A6106
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
Szinonimák:
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Aprotinin from bovine lung, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
biológiai forrás
bovine lung
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specifikus aktivitás
3-8 TIU/mg solid
molekulatömeg
~6,500
technika/technikák
inhibition assay: suitable
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... PTI(404172)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.