Fontos dokumentumok
G1895
Gly-Pro-Arg-Pro
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
GPRP, Glycyl-Prolyl-Arginyl-Proline amide
Teszt
≥95% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Géninformáció
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)