Fontos dokumentumok
G5169
GGTI 298 trifluoroacetate salt hydrate
≥90% (HPLC), film
Szinonimák:
N-[[4-(2-(R)-Amino-3-mercaptopropyl)amino]-2-naphthylbenzoyl]leucine methyl ester trifluoroacetate salt hydrate
Teszt
≥90% (HPLC)
form
film
lyophilized
szennyeződések
<10% dimer
szín
colorless
mp
99.5-100 °C
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C27H33N3O3S.C2HF3O2/c1-17(2)13-25(27(32)33-3)30-26(31)23-12-11-20(29-15-19(28)16-34)14-24(23)22-10-6-8-18-7-4-5-9-21(18)22;3-2(4,5)1(6)7/h4-12,14,17,19,25,29,34H,13,15-16,28H2,1-3H3,(H,30,31);(H,6,7)/t19-,25+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WALKWJPZELDSKT-UFABNHQSSA-N
Géninformáció
human ... PGGT1B(5229)
Alkalmazás
- to study the anticancer effects of statins along with GGTI 298
- to study its combinatorial effects with FTI-277 on statin-mediated activation of extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5) in the human endothelium
- to evaluate the effect of protein geranylgeranylation (GG) inhibition on the breast cancer stem cell (CSC) population
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.