Fontos dokumentumok
P2371
Pamidronate disodium salt hydrate
≥95% (NMR), solid
Szinonimák:
3-Amino-1-hydroxy-1-phosphonopropanephosphonic acid disodium salt hydrate
Teszt
≥95% (NMR)
Forma
solid
szín
white
mp
300 °C
oldhatóság
H2O: 28 mg/mL
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NCCC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVQNUQCYOOJTMK-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.