Fontos dokumentumok
A4978
Alendronate sodium trihydrate
≥97% (NMR), powder
Szinonimák:
4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl phosphonic acid, monosodium, MK-217
Teszt
≥97% (NMR)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
water, double-distilled: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... FDPS(2224)
Alkalmazás
- for calcium phosphate nanoparticles (nCaP)/ bisphosphonate (BP) coating on titanium implants and analyze its osteogenic capacity
- in osteogenic differentiation of human bone marrow stromal cells (hBMSCs) isolated from aged osteoporosis patients- and healthy-person
- to treat osteoblast progenitor cells and osteoblasts and study their effect on osteoblast behaviors using conventional assays and simple digital image analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolás és stabilitás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research