Fontos dokumentumok
F9803
FTI-277 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Szinonimák:
N-[4-[2(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl]methionine methyl ester trifluoroacetate salt
Teszt
≥95% (HPLC)
form
film
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
H2O: ≥2 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C22H29N3O3S2.C2HF3O2/c1-28-22(27)20(10-11-30-2)25-21(26)18-9-8-17(24-13-16(23)14-29)12-19(18)15-6-4-3-5-7-15;3-2(4,5)1(6)7/h3-9,12,16,20,24,29H,10-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,25,26);(H,6,7)/t16-,20+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJEFFRDWFVSCOJ-PXPMWPIZSA-N
Alkalmazás
- inhibit protein farnesylation in breast cell lines.
- in marrow-isolated adult multilineage inducible cells (MIAMI).
- inhibition of farnesyl transferase in CV-1 in Origin with SV40 genes cells (COS-7).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3