Fontos dokumentumok
930261
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Szinonimák:
TEM grids
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
MA.24
Terméknév
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Anyagok
copper grid
formvar/carbon film
leírás
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
kiszerelés
box of 25
rácsméret
200 mesh
Általános leírás
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)