Fontos dokumentumok
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
nickel
leírás
Regular grids with center mark and solid border
kiszerelés
vial of 100 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
600 mesh × 42 μm pitch
lyuk Sz
27 μm
nyitott terület méret
40%
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)