Fontos dokumentumok
G4259
β-Glucuronidase from Helix aspersa (garden snail)
Type HA-4
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type HA-4
Minőségi szint
Forma
partially purified powder
specifikus aktivitás
≥300,000 units/g solid solid
secondary activity
≤7,500 units/g solid sulfatase
oldhatóság
H2O: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy
alkalmazás(ok)
clinical testing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.