Fontos dokumentumok
96270
Z-Gly-Pro
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
Z-Glycyl-L-proline
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −70±2°, c = 2% in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
155-158 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H18N2O5/c18-13(17-8-4-7-12(17)14(19)20)9-16-15(21)22-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2,(H,16,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTUKZKYDJMGJDC-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?