Fontos dokumentumok
G2167
Gliclazide
powder, ≥98%
Szinonimák:
1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-p-tolylsulphonylurea
Teszt
≥98%
Forma
powder
szín
white
mp
163-169 °C (lit.)
oldhatóság
methylene chloride: soluble
kezdeményező
Servier
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNJ1(3758)
Alkalmazás
- to study its antiglycative properties and to study its effects on the glycation of bovine serum albumin (BSA) structure
- as a reference standard in solid-phase extraction (SPE) followed by instrumental analysis using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of water samples
- to develop and validate a simple, sensitive, rapid, economic and isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of gliclazide
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research