Merck
Y0001805
Pregabalin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, CI-1008, PD-144723
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pregabalin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule I
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](CN)CC(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pregabalin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pregabalin is a lipophilic GABA analog/ligand at α2δ subunit of voltage-dependent Ca2+ channels. Pregabalin is an anticonvulsant, anxiolytic analgesic used to treat peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)