Fontos dokumentumok
G0326000
Gliclazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-p-tolylsulphonylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
gliclazide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
163-169 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)