C1290
Chlorpropamide
analytical standard, ≥97%
Szinonimák:
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCC8(6833) , ALB(213) , EPHX2(2053) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?