Fontos dokumentumok
C2505
Corticosterone
≥92% (HPLC), powder, corticosteroid hormone
Szinonimák:
11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Kendall’s Compound B, Reichstein’s Substance H
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Corticosterone, ≥92%
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥92%
Forma
powder
mp
179-183 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Géninformáció
human ... EBP(10682) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Alkalmazás
- in chronic treatment to investigate its effect on somatostatin (SST) neurons in mice
- as a stress inducing hormone in pregnant mice
- to test its effect on depression-related behaviors in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)