Merck
SML3031
Sigma-Aldrich
Celecoxib
≥98% (HPLC), powder, cyclooxygenase-2 inhibitor
Szinonimák:
Celecoxib, 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, CJ-016377, CP-598107, PF-00345549, PHA-00846533, SC-58635, YM-17, YM-177
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H14F3N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Celecoxib, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B J Auerbach et al.
Atherosclerosis, 115(2), 173-180 (1995-06-01)
Rabbits fed a diet enriched in casein develop an endogenous hypercholesterolemia (EH) due both to an increased low density lipoprotein (LDL) synthetic rate and decreased LDL receptor activity. Pre-established EH in this model was used to assess the ability and