Fontos dokumentumok
1269447
USP
Fenofibrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenofibrate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fenofibrate Capsules
- Fenofibrate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)