Fontos dokumentumok
PHR1246
Fenofibrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
FEN, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. F0048000
traceable to USP 1269447
API-család
fenofibrate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Általános leírás
Fenofibrate is a third-generation fibric acid derivative which is widely employed for the treatment of atherogenic dyslipidemia, hypertriglyceridemia, mixed dyslipidemia and hypercholesterolemia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?