Fontos dokumentumok
B1115000
Bezafibrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[4-[2-(4-Chlorobenzamido)ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bezafibrate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PPARgamma agonists, including Bezafibrate, have beneficial effects in the suppression of the inflammatory response during RSV infection and therefore might have clinical efficacy in the course of severe RSV-infection.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)