Fontos dokumentumok
F3512
Anti-Human IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in nucleolar staining
- in single color fluorescent labeling for the detection of lytically induced cells
- to detect the model antigen
- in immunohistochemistry
- in immunofluorescence
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg