Fontos dokumentumok
F4641
Anti-Human IgG3−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6050, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
dot immunobinding: 1:64
particle immunofluorescence: 1:8
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For extended storage, solution may be frozen in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify by centrifugation before use.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
encephalitis associated with ovarian teratoma
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.