Fontos dokumentumok
F4516
Anti-Human IgG2−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6014, monoclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
dot immunobinding: 1:32
particle immunofluorescence: 1:16
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
encephalitis associated with ovarian teratoma
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.