Fontos dokumentumok
F0767
Anti-Human IgG1−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
8c/6-39, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
dot immunobinding: 1:64
particle immunofluorescence: 1:32
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)