Fontos dokumentumok
SAB4200757
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 12-6-5
Szinonimák:
Anti-180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, Anti-C-type lectin domain family 13 member C, Anti-M-type receptor, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2R, Anti-Secretory phospholipase A2 receptor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-PLA2R antibody, Mouse monoclonal, clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12-6-5, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~180 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLA2R1(22925)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)