Fontos dokumentumok
I5635
Monoclonal Anti-Human IgG2 antibody produced in mouse
clone HP-6014, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6014, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:5,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
It may also be used:
- in imprint immunofixation
- in immunofluorometric assay
- in hemagglutination
- in hemagglutination inhibition
- in particle counting immunoassay
- in detection of cytoplasmic IgG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg