Fontos dokumentumok
F8424
Fibroblast Growth Factor-4 human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hFGF-4, FGF-4, K-FGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fibroblast Growth Factor-4 human, FGF-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤10.0 ng/mL
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
19 kDa
kiszerelés
pkg of 25 and 100 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF4(2249) , FGF4(2249)
Általános leírás
Alkalmazás
- To maintain trophectoderm stem cells.
- In neurogenic differentiation.
- In hepatocyte differentiation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Fibroblaszt növekedési faktorok sejtkultúrában és különböző növekedési faktorok az Ön kutatásaihoz