Fontos dokumentumok
L7759
Lectin from Arachis hypogaea (peanut)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
PNA, Peanut agglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Arachis hypogaea (peanut)
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
Forma
lyophilized powder
peroxidase activity
≥20 units/mg protein
technika/technikák
western blot: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)