Fontos dokumentumok
F1016
Fenoterol hydrobromide
Szinonimák:
2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
kezdeményező
Boehringer Ingelheim
SMILES string
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3