Merck
F0050000
Fenoterol hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO4 · HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
384.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenoterol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fenoterol hydrobromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A versatile liquid chromatography?tandem mass spectrometry system for the analysis of different groups of veterinary drugs.
Mu?oz P, et al.
Analytica Chimica Acta, 529(1-2), 137-144 (2005)
Frank Kässner et al.
Drugs, 64(15), 1671-1682 (2004-07-20)
Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) can be effectively treated by the use of bronchodilator therapies delivered by inhalation. Berodual is a fixed combination of the anticholinergic agent ipratropium bromide (IB) and the beta2-adrenergic agonist fenoterol hydrobromide (FEN). IB/FEN