Fontos dokumentumok
SAB4200786
Anti-Human IgG1 antibody, Mouse monoclonal
clone 8C/6-39, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin G1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8C/6-39, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 3-6 μg/mL using Human IgG1 myeloma protein for coating.
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)