Fontos dokumentumok
SAB4200788
Anti-Human IgG1 (Fc specific) antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6001, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin G1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP-6001, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 0.5 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG1 myeloma protein for coating.
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The amount of the different IgG subclasses present in the bloodstream varies with age. For example, IgG1 and IgG3 reach normal adult levels by 5-7 years of age while IgG2 and IgG4 levels raise more slowly, reaching adult levels at about 10 years of age. Serum IgG subclass deficiencies have been recorded for different patient groups. For example, a disproportionate elevation of IgG1 has been found in the cerebral spinal fluid of patients with multiple sclerosis.Examination of the distribution pattern of IgG subclasses in different types of diseases may provide insight into the immunological processes involved and may assist in the diagnosis of various disorders.
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific) specifically recognizes Fc region of Human IgG1. The antibody shows no cross-reactivity with human IgG2, IgG3 and IgG4. This clone has been established as a useful human IgG1 specificity standard by the WHO/IUIS.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)