Fontos dokumentumok
F0556
Human Fibronectin
from human fibroblasts, liquid, ~0.5 mg/mL, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fibronectin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fibronectin solution human fibroblasts, cell culture derived, ~0.5 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
human fibroblasts
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
molekulatömeg
31 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μL
koncentráció
~0.5 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Általános leírás
Alkalmazás
- It is used in purification of human extracellular matrix (ECM)
- Coating of tissue culture plates with extracellular matrix components
- Used during cell culture (For xeno-free, feeder-free culture the cells were passaged in to human fibronectin along with other components)
Fibronectin from human plasma can be used with epithelial cells, mesenchymal cells, neuronal cells, fibroblasts, neural crest cells, and endothelial cells. It is recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/mL. The optimal concentration does depend on cell type as well as the application and research objectives.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.