F0162
Fibronectin Proteolytic Fragment from human plasma
lyophilized powder, 45 kDa
Szinonimák:
Fibronectin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
45 kDa
kiszerelés
pkg of 0.5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV and HBsAg, source material tested negative
Small proteolytic fragments, may contain traces
oldhatóság
water: soluble ≥0.500 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
This fragment has an acidic pI (4.9-5.3) and does not bind to heparin. This domain is resistant to proteolysis due to intrachain disulfide bonding and the attached carbohydrate. The intrachain disulfide bonds are essential for binding to gelatin, while the complex, branched, asparagine-linked carbohydrate is not. This fragment binds to C1q, but not to fibrin.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.