FC014
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fibronectin, Bovine,
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
~95% (affinity purified, SDS-PAGE)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
bemenet
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.