Fontos dokumentumok
10838039001
Roche
Fibronectin
from human plasma
Szinonimák:
Fibronectin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile; 0.2 μm filtered
Teszt
95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
molekulatömeg
440 kDa
kiszerelés
pkg of 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Tesztelési mód
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
5 μg/cm2 for the coating of cell culture vessels
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Store the reconstituted solution in aliquots at -15 to -25 °C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Feloldás
Upon reconstitution, the solution may contain a small amount of insoluble aggregated material. These aggregates are a phenomenon inherent to fibronectin and do not influence product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.