Fontos dokumentumok
F9911
Fibronectin Proteolytic Fragment from human plasma
lyophilized powder, 30 kDa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
30 kDa
kiszerelés
pkg of 0.5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV and HBsAg, source material tested negative
Small proteolytic fragments, may contain traces
oldhatóság
water: soluble >0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.