Merck
F3667
Sigma-Aldrich
Fibronectin Adhesion-promoting Peptide
≥95% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H74N16O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1023.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
Peptide content, ~70%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C47H74N16O10/c1-4-25(2)37(45(72)73)61-41(68)32(14-8-20-55-47(52)53)58-38(65)26(3)57-40(67)31(13-7-19-54-46(50)51)59-42(69)34-15-9-21-62(34)44(71)35-16-10-22-63(35)43(70)33(17-18-36(49)64)60-39(66)29(48)23-27-24-56-30-12-6-5-11-28(27)30/h5-6,11-12,24-26,29,31-35,37,56H,4,7-10,13-23,48H2,1-3H3,(H2,49,64)(H,57,67)(H,58,65)(H,59,69)(H,60,66)(H,61,68)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/t25-,26-,29-,31-,32-,33-,34-,35-,37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVXIMRGEBNSORH-PJRZOMOUSA-N
Amino Acid Sequence
Trp-Gln-Pro-Pro-Arg-Ala-Arg-Ile
Egyéb megjegyzések
Sequence found in the carboxy-terminal heparin-binding domain of fibronectin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Woods et al.
Molecular biology of the cell, 4(6), 605-613 (1993-06-01)
Cell adhesion to extracellular matrix molecules such as fibronectin involves complex transmembrane signaling processes. Attachment and spreading of primary fibroblasts can be promoted by interactions of cell surface integrins with RGD-containing fragments of fibronectin, but the further process of focal
Cikkek
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.