Fontos dokumentumok
ET0300
E-TOXATE™ Kit
sufficient for 100 assays
Szinonimák:
Endotoxin detection kit
Méret kiválasztása
353 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
353 000,00 Ft
Javasolt termékek
Alkalmazás
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)