Fontos dokumentumok
E8904
Sigma-Aldrich
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 50 tests
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
Forma
dry concentrate
Minőségi szint
használat
sufficient for 50 tests
érzékenységmérési tartomány
0.05-0.1 EU/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Reconstitute to 5 mL per vial.
Jogi információk
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)