Fontos dokumentumok
XNAR
Extract-N-Amp™ Plant PCR Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Szinonimák:
Plant direct PCR kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
Minőségi szint
Jellemzők
hotstart
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used forDNA extraction from fresh mushrooms.
Tulajdonságok és előnyök
- Plant genomic DNA can be extracted for PCR in under 15 minutes using a method.
- No freezing, mechanical disruption, organic extraction, column purification or precipitation is necessary
- A specially formulated PCR ReadyMix is provided for use with the extracted DNA
- The Hot Start antibody ensures highly specific PCR amplification of genomic DNA
- Suitable for high-throughput plant genetic analysis.
- Lengthy enzymatic digestions are not required, saving time and effort.
- The extracted DNA remains stable at 4 °C for atleast 6 months.
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocols
The Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits contain all of the reagents required to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.