GE17-5113-01
Streptavidin Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5113-01, pack of 5 mL
Szinonimák:
affinity chromatography medium, high performance affinity resin, biotinylated proteins purification
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-5113-01
tárolási körülmény
(20% Ethanol)
matrix
highly cross-linked 6% agarose
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning in place
2-10.5
working range
4-9
kapacitás
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Purified Streptavidin isolated from Streptomyces avidinii is immobilised on Sepharose™ High Performance. The base matrix is a rigid, highly cross-linked beaded agarose with high chemical stability. The immobilised streptavidin binds biotin and biotinylated substances through affinity chromatography.
Tulajdonságok és előnyök
- Streptavidin immobilized to Sepharose™ High Performance for purification of biotinylated compounds
- Extremely useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin.
- 34 μm bead size for improved resolution
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
How to separate biotin and biotinylated substances by affinity chromatography using HiTrap Streptavidin HP and Streptavidin Sepharose High Performance products from Cytiva.
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.