Merck
D28000
Sigma-Aldrich
Diazald®
99%
Szinonimák:
N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazomethane precursor
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SO2N(CH3)NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.24
Beilstein:
2214345
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
61-62 °C (lit.)
SMILES string
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nitrosylating agent for transition metal complexes, amines, and carbanions, as well as a precursor to diazomethane.
Tárolás és stabilitás
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Jogi információk
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1233-1233 (1993)
Journal of Chromatographic Science, 29, 8-8 (1991)
Organometallics, 12, 1029-1029 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 29-29 (1993)
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective